Learn More
4-(Metiltio)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10318980 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10318980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309830050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-96-1 | Molecular Formula: C7H9NS | Molecular Weight: 139.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-96-1
Fórmula molecular C7H9NS
Peso molecular (g/mol) 139.22
Número MDL MFCD00007889
Clave InChI YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
SMILES CSC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)aniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón rojizo a naranja
Densidad 1.1190g/mL
Punto de ebullición 272.0°C to 273.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SC6H4NH2
Índice de refracción 1.6380 to 1.6400
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.119
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido