Learn More
4'-(Metiltio)acetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334905 5 g 5 g
11344905 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18074.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1778-09-2 | C9H10OS | 166.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1778-09-2
Fórmula molecular C9H10OS
Peso molecular (g/mol) 166.24
Número MDL MFCD00039835
Clave InChI JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
PubChem CID 74501
Nombre IUPAC 1-(4-metilsulfanilfenil)etanona
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Methylthio)acetophenone
Punto de fusión 80°C to 82°C
Punto de ebullición 135°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1860517
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.24
Porcentaje de pureza 99%