Learn More
4'-(Methylthio)acetophenone 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10065553 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10065553 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10065553 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Methylthio)acetophenone
CAS 1778-09-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 80°C to 84°C
Color Pink to Yellow or White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H10OS
Fórmula lineal CH3SC6H4C(=O)CH3
Número MDL MFCD00039835
Cantidad 5 g
Sinónimo 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
Clave InChI JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Nombre IUPAC 1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
Peso molecular (g/mol) 166.24
PubChem CID 74501
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.24
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder