Learn More
4-(Metiltio)-6-pirazin-2-il-1,3,5-triazin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10790684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10790684 1 g 1 g
10700694 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10790684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM05093DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175202-92-3
Fórmula molecular C8H8N6S
Peso molecular (g/mol) 220.254
Número MDL MFCD00068003
Clave InChI SQOSJKISJKSCMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_004945, 4-methylthio-6-pyrazin-2-yl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 2-amino-4-methylthio-6-2-pyrazinyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 2735378
Nombre IUPAC 4-metilsulfanil-6-pirazin-2-il-1,3,5-triazin-2-amina
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=NC=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)-6-pyrazin-2-yl-1, 3, 5-triazin-2-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.26
Porcentaje de pureza 97%