Learn More
4-(Metiltio)-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10229732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10229732 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10229732 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF02737DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)-6-piperidino-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 101071-66-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H15N5S
Número MDL MFCD00052771
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methylthio-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-1-piperidinyl, maybridge1_006345, acmc-20m44e, 6-methylthio-4-piperidyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Clave InChI YZOGJJYRAKOFKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)N1CCCCC1
Nombre IUPAC 4-metilsulfanil-6-piperidin-1-il-1,3,5-triazin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 225.31
PubChem CID 2782097
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.32
Porcentaje de pureza 97%