Learn More
4-(Metiltio)-6-(4-piridil)-1,3,5-triazin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702883 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10540353 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702883 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF02732DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175204-63-4
Fórmula molecular C9H9N5S
Peso molecular (g/mol) 219.266
Número MDL MFCD00052775
Clave InChI WGDAEWQPJSGFPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-4-pyridinyl, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, maybridge1_006213
PubChem CID 2782095
Nombre IUPAC 4-metilsulfanil-6-piridin-4-il-1,3,5-triazin-2-amina
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)-6-(4-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.27
Porcentaje de pureza 97%