Learn More
4-(Metiltio)-6-(2-tienil)-1,3,5-triazin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10203422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10203422 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10079321 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10203422 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF02724DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 175204-61-2
Fórmula molecular C8H8N4S2
Peso molecular (g/mol) 224.3
Número MDL MFCD00052772
Clave InChI DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782092
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilo-6-tiofen-2-il-1,3,5-triazin-2-amina
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.31
Porcentaje de pureza 97%