Learn More
4-(Metiltio)-6-(2-piridil)-1,3,5-triazin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10573242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10573242 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10225472 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10573242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF02651EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 175204-53-2
Fórmula molecular C9H9N5S
Peso molecular (g/mol) 219.27
Número MDL MFCD00052773
Clave InChI MAFCMTDUOYKYOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006429, 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-pyridinyl, 4-methylthio-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782084
Nombre IUPAC 4-(metilsulfanil)-6-(piridin-2-il)-1,3,5-triazin-2-amina
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)-6-(2-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.27
Porcentaje de pureza 97%