Learn More
4-(metiltio)-1-butilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylthio)-1-butylamine |
| CAS | 55021-77-7 |
| Fórmula molecular | C5 H13 N S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NS/c1-7-5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CSCCCCN |
| Nombre IUPAC | 4-metilsulfanilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 119.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0769 |