Learn More
4-Metiltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468416 5 g 5 g
11478416 25 g 25 g
11344699 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15428.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-95-8 | C4H5NS | 99.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-95-8
Fórmula molecular C4H5NS
Peso molecular (g/mol) 99.15
Número MDL MFCD00005340
Clave InChI QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl, 4-methyl thiazole, 4-methyl-thiazole, fema no. 3716, 4-methyl-5h-1,3-thiazole, 4-methyithiazole, methylthiazole, 4, pubchem23683
PubChem CID 12748
ChEBI CHEBI:35626
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol
SMILES CC1=CSC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole
Densidad 1.093
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.524
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 105228
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.16
Porcentaje de pureza 99%