Learn More
4-Methylthiazole, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10751271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10751271 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10751271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186250050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole
CAS 693-95-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C4H5NS
Índice de refracción 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00005340
Cantidad 5 g
Beilstein 27, 16
Sinónimo 4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl, 4-methyl thiazole, 4-methyl-thiazole, fema no. 3716, 4-methyl-5h-1,3-thiazole, 4-methyithiazole, methylthiazole, 4, pubchem23683
Clave InChI QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CSC=N1
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol
Peso molecular (g/mol) 99.15
PubChem CID 12748
ChEBI CHEBI:35626
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.15
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid