Learn More
Cloruro de 4-metiltiazol-5-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466587 250 mg 250 miligramos
15456587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33732.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 953070-51-4 | C4H4ClNO2S2 | 197.651 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953070-51-4
Fórmula molecular C4H4ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 197.651
Número MDL MFCD09864968
Clave InChI AWTJUYXVSWZCIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl, chloro 4-methyl 1,3-thiazol-5-yl sulfone
PubChem CID 18537519
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol-5-cloruro de sulfonilo
SMILES CC1=C(SC=N1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole-5-sulfonyl chloride
Punto de fusión 34°C to 36°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.66
Porcentaje de pureza 95%