Learn More
Ácido 4-metiltiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10170642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10170642 1 g 1 g
10262502 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10170642 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00777DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20485-41-0
Fórmula molecular C5H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 143.16
Número MDL MFCD00626872
Clave InChI ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
PubChem CID 209805
Nombre IUPAC ácido 4-metil-1,3-tiazol-5carboxílico
SMILES CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.17
Porcentaje de pureza 97%