Learn More
4-metiltiazol-5-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30472176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472176 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30472176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3314435G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
CAS 82294-70-0
Fórmula molecular C5H5NOS
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-Methyl-5-formyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ncsc1C=O
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 127.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0092