Learn More
4-Metiltiazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10287617 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10287617 1 g Frasco de vidrio 1 g
10574598 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10287617 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 82294-70-0
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.17
Número MDL MFCD07368277
Clave InChI JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 581339
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CC1=C(SC=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 76.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.