Learn More
4-Metiltiazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428168 5 g 5 g
15418168 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61613.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82294-70-0 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metiltiazol-5-carboxaldehído se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82294-70-0
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.161
Número MDL MFCD07368277
Clave InChI JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 581339
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CC1=C(SC=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.16
Porcentaje de pureza 97%