Learn More
4-metiltiazol-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylthiazol-2-amine |
| CAS | 1603-91-4 |
| Fórmula molecular | C4H6N2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Mirabegron Impurity 43 (2-Amino-4-Methylthiazole) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | Cc1csc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-1,3-tiazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0252 |