Learn More
4-metiltetrahidropirano, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17201312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17201312 2.5 L 2.50 litro
16823653 100 mL 100 ml
17291302 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17201312 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467320025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4717-96-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4717-96-8
Peso molecular (g/mol) 100.16
Clave InChI OVRKATYHWPCGPZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 4-metiloxano
SMILES CC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyltetrahydropyran
Densidad 0.8570 g/mL
Punto de ebullición 105.0°C
Temperatura de inflamación 6.5°C
Fórmula molecular C6H12O
Cantidad 2.5 L
Gravedad específica 0.857
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 19.2 g/L (20°C).
Viscosidad 0.78 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyltetrahydropyran, stabilized with BHT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydro-4-methyl-2H-pyran