Learn More
Hidroyoduro de 4-metiltetrahidro-1(2H)-pirazinacarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11386885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386885 10 g 10 g
10442844 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01752EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 77723-03-6
Fórmula molecular C6H15IN4
Peso molecular (g/mol) 270.118
Número MDL MFCD09025920
Clave InChI KESCAEZAONDSRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-methyltetrahydro-1 2h-pyrazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazinecarboxamidine, iodide, 4-methyl-1-piperazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 20284359
Nombre IUPAC 4-metilpiperazina-1-carboximidamida;hidroyoduro
SMILES CN1CCN(CC1)C(=N)N.I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamide hydroiodide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.11
Porcentaje de pureza 97%