Learn More
4-metilestireno (estabilizado con TBC), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylstyrene |
| CAS | 622-97-9 |
| Fórmula molecular | C9 H10 |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | Styrene, p-methyl- (8CI), 1-Ethenyl-4-methylbenzene, (4-Methylphenyl)ethene, (4-Tolyl)ethene, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethene, 1-Methyl-4-vinylbenzene, 1-Vinyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethene, 4-Ethenylmethylbenzene, 4-Methylstyrene, 4-Methylvinylbenzene, 4-Vinyltoluene, PMS, p-Methylstyrene, p-Tolylethylene, p-Vinyltoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C=C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-etenil-4-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 118.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0783 |