Learn More
4-metilestireno (estabilizado con TBC), TRC
Código de producto. 30464704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464704 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30464704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22083010ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylstyrene
CAS 622-97-9
Fórmula molecular C9 H10
Cantidad 10 mL
Sinónimo Styrene, p-methyl- (8CI), 1-Ethenyl-4-methylbenzene, (4-Methylphenyl)ethene, (4-Tolyl)ethene, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethene, 1-Methyl-4-vinylbenzene, 1-Vinyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethene, 4-Ethenylmethylbenzene, 4-Methylstyrene, 4-Methylvinylbenzene, 4-Vinyltoluene, PMS, p-Methylstyrene, p-Tolylethylene, p-Vinyltoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
SMILES Cc1ccc(C=C)cc1
Nombre IUPAC 1-etenil-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 118.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0783