Learn More
4-Metilsiringol Gentiobiósido, TRC
Código de producto. 30136963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136963 5 mg 5 miligramos
30135002 10 mg 10 miligramos
30005214 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4207505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1416253-73-0
Fórmula molecular C21 H32 O13
Peso molecular (g/mol) 492.47
Sinónimo (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(2,6-Dimethoxy-4-methylphenoxy)-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(2R,3S,4S,5R,6S)-6-(2,6-dimetoxi-4-metil-fenoxy)-3,4,5-trihidroxi-tetrahidropiran-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4,5-triol
SMILES COc1cc(C)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylsyringol Gentiobioside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O13/c1-8-4-9(29-2)19(10(5-8)30-3)34-21-18(28)16(26)14(24)12(33-21)7-31-20-17(27)15(25)13(23)11(6-22)32-20/h4-5,11-18,20-28H,6-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.1843
Porcentaje de pureza >95%