Learn More
4-Methylsulphonylacetophenone, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10279900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2,5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10279900 2,5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10279900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424910025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylsulphonylacetophenone
CAS 10297-73-1
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126°C to 131°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H10O3S
Fórmula lineal H3CC(O)C6H4SO2CH3
Número MDL MFCD00025072
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4'-methylsulfonyl acetophenone, 1-4-methylsulfonyl phenyl ethanone, 4-methylsulfonylacetophenone, 4-methylsulfonyl acetophenone, 4-acetylphenyl methyl sulphone, 1-4-methylsulfonylphenyl ethanone, 4-methylsulphonylacetophenone, 1-4-methanesulfonyl-phenyl-ethanone, p-methylsulfonylacetophenone, 4-methanesulfonylacetophenone
Clave InChI KAVZYDHKJNABPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-metilsulfonilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 198.236
PubChem CID 82529
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.24
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Crystalline Powder or Needles