Learn More
4-(Metilsulfonilamino)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454397 5 g 5 g
11444397 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20439.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36268-67-4
Fórmula molecular C8H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 196.224
Número MDL MFCD00204724
Clave InChI BRDHOCVMWSXEHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methanesulfonylamino benzonitrile, n-4-cyanophenyl methanesulfonamide, 4-methylsulfonylamino benzonitrile, methanesulfonamide, n-4-cyanophenyl, 4-methylsulfonyl amino benzenecarbonitrile, acmc-20amud, 4-methylsulfonyl amino benzonitrile, methanesulfonamide,n-4-cyanophenyl
PubChem CID 2734199
Nombre IUPAC N-(4-Cianofenil)metanosulfonamida
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonylamino)benzonitrile
Punto de fusión 192°C to 196°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.23
Porcentaje de pureza 97%