Learn More
Ácido 4-(metilsulfonilamino)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440306 250 mg 250 miligramos
15419797 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53020.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380430-57-9
Fórmula molecular C7H10BNO4S
Peso molecular (g/mol) 215.03
Número MDL MFCD02179473
Clave InChI NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773537
Nombre IUPAC ácido [4-(metanosulfonamido)fenil]borónico
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Punto de fusión 148°C to 154°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.03
Porcentaje de pureza 95%