Learn More
4-metilsulfonilacetofenona, Mikromol™
Código de producto. 17942436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942436 100 mg 100 miligramos
17953066 25 mg 25 miligramos
30461994 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942436 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0965.01
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-metilsulfonilacetofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Methylsulfonylacetophenone
CAS 10297-73-1
Nombres de analitos o componentes 4-Methylsulfonylacetophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethanone, 1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(methylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone, 1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methanesulfonyl)acetophenone, 4-(Methylsulfonyl)propiophenone, 4-Methylsulfonylacetophenone, 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928, p-Acetylphenyl methyl sulfone, p-Methylsulfonylacetophenone, Etoricoxib Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-metilsulfonilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 198.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0351 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.