Learn More
Cloruro de 4-(metilsulfonil)bencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489400 5 g 5 g
11479400 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489400 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50264.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82964-91-8 | C7H7ClO4S2 | 254.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82964-91-8
Fórmula molecular C7H7ClO4S2
Peso molecular (g/mol) 254.70
Número MDL MFCD00216486
Clave InChI TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-methylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonylbenzenesulfonylchloride, pubchem5614, acmc-20amd2, chloro 4-methylsulfonyl phenyl sulfone, 4-methylsulfonyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2735182
Nombre IUPAC cloruro de 4-metilsulfonilbencenosulfonilo
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 158°C to 163°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.71
Porcentaje de pureza 95%