Learn More
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10209380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2,5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10209380 2,5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10209380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424970025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 82964-91-8
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158°C to 163°C
Color Pink-Salmon to Yellow
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H7ClO4S2
Fórmula lineal ClO2SC6H4SO2CH3
Número MDL MFCD00216486
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-methylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-methylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonylbenzenesulfonylchloride, pubchem5614, acmc-20amd2, chloro 4-methylsulfonyl phenyl sulfone, 4-methylsulfonyl phenylsulfonyl chloride
Clave InChI TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol) 254.70
PubChem CID 2735182
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.71
Porcentaje de pureza ≥94% (ex Cl)
Forma física Crystalline Powder