Learn More
4-(Metilsulfonil)anilina, TRC
Código de producto. 30473968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473968 10 g 10 g
30484143 5 g 5 g
30482674 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33980810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-49-5
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.22
Nombre IUPAC 4-metilsulfonilanilina
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)aniline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0354