Learn More
4-(Metilsulfonil)anilina, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422009 25 g 25 g
15432009 100 g 100 g
15442009 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64697.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Se sintetizó una serie de derivados de 4-(metilsulfonil)anilina para obtener nuevos compuestos que sirviesen de potenciales agentes antinflamatorios selectivos contra la enzima COX-2.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-49-5
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00025353
Clave InChI XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonyl aniline, 4-methylsulphonyl aniline, 4-mesylaniline, 4-methanesulfonylaniline, p-methylsulfonyl aniline, benzeneamine, 4-methylsulfonyl, benzenamine, 4-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenamine, 4-methylsulphonylaniline
PubChem CID 79617
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)aniline
Punto de fusión 133°C to 138°C
Color Blanco
Densidad 1.44 g/mL
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 2208425
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 4-metanosulfonilanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.21
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo cristalino