Learn More
4-(Metilsulfonil)acetofenona, TRC
Código de producto. 30132712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132712 5 g 5 g
17981315 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3290805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10297-73-1
Fórmula molecular C9 H10 O3 S
Peso molecular (g/mol) 198.24
Sinónimo Ethanone, 1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(methylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone, 1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methanesulfonyl)acetophenone, 4-(Methylsulfonyl)propiophenone, 4-Methylsulfonylacetophenone, 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928, p-Acetylphenyl methyl sulfone, p-Methylsulfonylacetophenone
Nombre IUPAC 1-(4-metilsulfonilfenil)etanona
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylsulfonylacetophenone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0351