Learn More
4'-(Metilsulfonil)acetofenona, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490478 1 g 1 g
15400488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54072.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10297-73-1 | C9H10O3S | 198.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10297-73-1
Fórmula molecular C9H10O3S
Peso molecular (g/mol) 198.236
Número MDL MFCD00025072
Clave InChI KAVZYDHKJNABPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylsulfonyl acetophenone, 1-4-methylsulfonyl phenyl ethanone, 4-methylsulfonylacetophenone, 4-methylsulfonyl acetophenone, 4-acetylphenyl methyl sulphone, 1-4-methylsulfonylphenyl ethanone, 4-methylsulphonylacetophenone, 1-4-methanesulfonyl-phenyl-ethanone, p-methylsulfonylacetophenone, 4-methanesulfonylacetophenone
PubChem CID 82529
Nombre IUPAC 1-(4-metilsulfonilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone
Punto de fusión 126°C to 129°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.24
Porcentaje de pureza ≥97%