Learn More
Ácido 4-metilsulfonil-2-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 110964-79-9 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N O6 S |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-(methylsulfonyl)-2-nitro- (9CI, ACI), 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoic acid (ACI), 2-Nitro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid, 2-Nitro-p-methylsulfonyl benzoic acid, 4-Mesyl-2-nitrobenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO6S/c1-16(14,15)5-2-3-6(8(10)11)7(4-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-metilsulfonil-2-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 245.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.9994 |