Learn More
Ácido 4-(metilsulfinil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354805 100 mg 100 miligramos
11344805 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17865.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 166386-48-7 | C7H9BO3S | 184.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166386-48-7
Fórmula molecular C7H9BO3S
Peso molecular (g/mol) 184.02
Número MDL MFCD02093071
Clave InChI YOTGALZTDVXUKZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-methanesulfinyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfinyl phenyl boronic acid, 4-methylsulphinyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfinylphenyl boronic acid, 4-methanesulphinylphenylboronic acid, 4-methylsulfinyl phenylboronic acid, boronic acid, 4-methylsulfinyl phenyl, 4-boronophenyl methyl sulfoxide, 4-methanesulfinylphenylboronic acid
PubChem CID 2773531
Nombre IUPAC ácido (4-metilsulfinilfenil)borónico
SMILES CS(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼170°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.02
Porcentaje de pureza 98%