Learn More
4-(metilsulfinil)-1-butilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine |
| CAS | 187587-70-8 |
| Fórmula molecular | C5H13NOS |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)CCCCN |
| Nombre IUPAC | 4-metilsulfinilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0718 |