Learn More
4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 95%, May contain varying amounts of anhydride, Maybridge
Catalog No. 10525783
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Packungsgröße:
1 g
Catalog No. Cantidad Envase Packungsgröße
10525783 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10525783 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AC34468DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid
CAS 98546-51-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H9BO2S
Fórmula lineal CH3SC6H4B(OH)2
Número MDL MFCD00093410
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
Clave InChI IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-metilsulfanilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 168.017
PubChem CID 2733959
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.02
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.