Learn More
4-(metilsulfanil)butanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(methylsulfanyl)butanal |
| CAS | 42919-64-2 |
| Fórmula molecular | C5H10OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10OS/c1-7-5-3-2-4-6/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CSCCCC=O |
| Nombre IUPAC | 4-metilsulfanilbutanal |
| Peso molecular (g/mol) | 118.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0452 |