Learn More
Ácido 4-metilsulfamoilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499237 250 mg 250 miligramos
15489237 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52493.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 226396-31-2 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 226396-31-2
Fórmula molecular C7H10BNO4S
Peso molecular (g/mol) 215.03
Número MDL MFCD06659864
Clave InChI DOQOQZHSIBBHMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, methyl 4-boronobenzenesulfonamide, 4-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, 4-methylaminosulphonyl benzene boronic acid, 4-n-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoylphenylboronic acid, boronic acid, 4-methylamino sulfonyl phenyl, acmc-209fxs
PubChem CID 44118763
Nombre IUPAC ácido [4-(metilsulfamil)fenil]borónico
SMILES CNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylsulfamoylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.03
Porcentaje de pureza 97%