Learn More
4-Metilestireno, 98 +%, estabilizado con 0,1 % 3,5-di-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311297 50 g 50 g
11301297 10 g 10 g
11321297 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11311297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01480.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
4-Methylstyrene is used as a monomer for polyesters and in plastics production. It is also used as an intermediate in paint and coating additives. Further, it is used with other vinyltoluene isomers (3-vinyltoluene) as monomers for the preparation of poly(vinyltoluene). In addition to this, it is employed as a bi- ligand in the preparation of cationic, two-coordinate triphenylphosphine-gold(I)-pi complexes. Further, it is involved in Heck coupling reactions with chlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metilestireno se utiliza como monómero para poliésteres y en la producción de plásticos. También se utiliza como intermedio en aditivos de pinturas y revestimientos. Además, se utiliza con otros isómeros de viniltolueno (3-viniltolueno) como monómeros para la preparación de poli(viniltolueno). Se emplea como biligando en la preparación de complejos catiónicos de trifenilfosfina-oro(I)-pi de dos coordenadas. También participa en reacciones de acoplamiento de Heck con clorobenceno.
Solubilidad
Miscible con benceno. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-97-9
Fórmula molecular C9H10
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00008621
Clave InChI JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
Nombre IUPAC 1-etenil-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylstyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol
Punto de fusión -34°C
Densidad 0.896
Punto de ebullición 171°C to 175°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 50 g
Número UN UN2618
Beilstein 1209317
Información de solubilidad Miscible with benzene. slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylstyrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylstyrene