Learn More
Ácido 4-metilsalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352116 25 g 25 g
11362116 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03367.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-85-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
4-Methylsalicylic acid was used to inhibit the medium chain acyl- CoA synthetase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-metilsalicílico se usaba para inhibir la cadena media acil-CoA sintetasa.
Solubilidad
Soluble en agua 10 g/l a 20 ˚C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-85-1
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002454
Clave InChI NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsalicylic acid, m-cresotic acid, 2,4-cresotic acid, m-cresotinic acid, 2-hydroxy-p-toluic acid, m-homosalicylic acid, 4-methyl-2-hydroxybenzoic acid, gamma-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methylsalicylate
PubChem CID 5788
ChEBI CHEBI:20450
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Methylsalicylic acid
Punto de fusión 176°C to 180°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2208140
Índice Merck 14,2580
Información de solubilidad Soluble in water 10g/L @ 20?C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.