Learn More
4-metilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylchinoline |
| CAS | 491-35-0 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Quinoline, 4-methyl- (9CI, ACI), 4-Methylquinoline (ACI), Lepidine (6CI, 8CI), 4-Lepidine, Cincholepidine, Lepidin, NSC 3412, γ-Methylquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0735 |