Learn More
4-Metilquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10246030 5 g Frasco de vidrio 5 g
10042160 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10103900 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10246030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169770050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.50€
    30.65€ / 5 g
    Ahorro 3.85€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 491-35-0 | C10H9N | 143.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-35-0
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00006784
Clave InChI MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
PubChem CID 10285
ChEBI CHEBI:48983
Nombre IUPAC 4-metilquinolina
SMILES CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylquinoline
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 9.0°C to 10.0°C
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 261.0°C to 263.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6180 to 1.6200
Cantidad 5 g
Beilstein 20, 395
Índice Merck 15, 5496
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.