Learn More
(4-Metilquinazolina-2-il)metanol, TRC
Código de producto. 30478189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478189 50 mg 50 miligramos
30468251 100 mg 100 miligramos
30465438 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32933850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13535-91-6
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo 2-Hydroxymethyl-4-methylquinazoline
Nombre IUPAC (4-metilquinazolina-2-il)metanol
SMILES Cc1nc(CO)nc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methylquinazolin-2-yl)methanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)12-10(6-13)11-7/h2-5,13H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0793