Learn More
4-Metilpirogalol, TRC
Código de producto. 17971535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971535 100 mg 100 miligramos
17900365 1 g 1 g
17964555 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17971535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM227705100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3955-29-1
Fórmula molecular C7 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 140.137
Sinónimo 4-Methyl-1,2,3-benzenetriol
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,2,3-triol
SMILES Cc1ccc(O)c(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpyrogallol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,8-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0473
Porcentaje de pureza >95%