Learn More
4-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpyrimidine |
| CAS | 3438-46-8 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccncn1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 94.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0531 |