Learn More
4-Metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414564 25 g 25 g
11404564 5 g 5 g
11424564 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13170.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3438-46-8 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3438-46-8
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.117
Número MDL MFCD00006115
Clave InChI LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 18922
Nombre IUPAC 4-metilpirimidina
SMILES CC1=NC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpyrimidine
Densidad 1.03
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 105781
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 98%