Learn More
4-Methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10523901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10g; Glass bottle
Código de producto.
10523901 10g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10523901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155770100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpyrimidine
CAS 3438-46-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0310g/mL
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H6N2
Índice de refracción 1.4950 to 1.497
Número MDL MFCD00006115
Cantidad 10g
Beilstein 23, 92
Gravedad específica 1.031
Sinónimo pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Clave InChI LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=NC=C1
Nombre IUPAC 4-methylpyrimidine
Peso molecular (g/mol) 94.12
PubChem CID 18922
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.