Learn More
4-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpyridine |
| CAS | 108-89-4 |
| Fórmula molecular | C6H7N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methylpyridine, Ba 35846, NSC 18252, p-Methylpyridine, p-Picoline, γ-Methylpyridine, γ-Picoline, 4-Picoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccncc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 93.13 |