Learn More
4-metilpiridina, TRC
Código de producto. 30464907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464907 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30464907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32074550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpyridine
CAS 108-89-4
Fórmula molecular C6H7N
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Methylpyridine, Ba 35846, NSC 18252, p-Methylpyridine, p-Picoline, γ-Methylpyridine, γ-Picoline, 4-Picoline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccncc1
Peso molecular (g/mol) 93.13