Learn More
Ácido 4-metilpiridina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10413068 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10413068 5 g Frasco de vidrio 5 g
10064257 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10413068 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429420050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3222-50-2 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3222-50-2
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00128869
Clave InChI ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylnicotinic acid, 4-methylpyridine-3-carboxylicacid, 4-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-nicotinic acid, pubchem16270, acmc-1ags3, ksc223o4t, cbi-bb zero/009371, 3-pyridinecarboxylic acid,4-methyl
PubChem CID 229163
Nombre IUPAC ácido 4-metilpiridina-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=NC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 214.0°C to 215.0°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.